3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR916791-5G
APOSOR916791-5GEA 415 EUR InStock
APOSOR916791-5G
3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol 95%
3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046589
CAS-Nummer: 597-05-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge