Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR916823-1G
APOSOR916823-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR916823-1G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate 95%
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₅H₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191530
CAS-Nummer: 30293-82-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge