4-Isopropyl-m-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR917093-100G
APOSOR917093-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR917093-100G
4-Isopropyl-m-kresol 95%
4-Isopropyl-m-kresol
Formel: C₁₀H₁₄O
Melting Pt: 111…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010704
CAS-Nummer: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge