(2-phenoxyphenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9171-100MG
APOSOR9171-100MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR9171-100MG
(2-phenoxyphenyl)methanol 97%
(2-phenoxyphenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.237 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017297
CAS-Nummer: 13807-84-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge