3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR917584-5G
APOSOR917584-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR917584-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C3H4BrN3
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109755
CAS-Nummer: 56616-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge