1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR917608-100G
APOSOR917608-100GEA 112 EUR InStock
APOSOR917608-100G
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134411
CAS-Nummer: 3971-31-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge