Methyl 3-[(4-hydroxyphenyl)amino]propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR917745-1G
APOSOR917745-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR917745-1G
Methyl 3-[(4-hydroxyphenyl)amino]propanoate 95%
Methyl 3-[(4-hydroxyphenyl)amino]propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20666958
CAS-Nummer: 70156-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge