(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR917934-5G
APOSOR917934-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR917934-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol 95%
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol
Formel: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659026
CAS-Nummer: 71031-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge