Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR918037-5G
APOSOR918037-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02253785
CAS-Nummer: 211738-66-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge