7-Oxa-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR918050-100MG
APOSOR918050-100MGEA 548 EUR InStock
APOSOR918050-100MG
7-Oxa-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride 98%
7-Oxa-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO·ClH
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18914346
CAS-Nummer: 218595-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge