N-(6-Chloro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR918240-1G
APOSOR918240-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR918240-1G
N-(6-Chloro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(6-Chloro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Formel: C₇H₉ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188973
CAS-Nummer: 1060801-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge