Chloride ionophore I 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR918293-1G
APOSOR918293-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR918293-1G
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Formel: C₄₄H₂₈ClMnN₄
MW: 703.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012153
CAS-Nummer: 32195-55-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge