Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate


Formel: C₄₂H₅₇N₃O₆
Melting Pt: 163…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01026105
CAS-Nummer: 40601-76-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge