(6-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR918810-1G
APOSOR918810-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR918810-1G
(6-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₇ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971879
CAS-Nummer: 6953-65-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge