(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR918956-25G
APOSOR918956-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR918956-25G
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 95%
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂S
MW: 136.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009848
CAS-Nummer: 40015-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge