2,6-Dimethyl-p-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR919100-5G
APOSOR919100-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR919100-5G
2,6-Dimethyl-p-benzochinon 95%
2,6-Dimethyl-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001605
CAS-Nummer: 527-61-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge