5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR919134-250MG
APOSOR919134-250MGEA 137 EUR InStock
APOSOR919134-250MG
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one 95+%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₇H₅BrN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11848386
CAS-Nummer: 1217002-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge