2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR919202-1G
APOSOR919202-1GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR919202-1G
2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril 97%
2,6-Dichlorpyrimidin-4-carbonitril
Formel: C₅HCl₂N₃
MW: 173.9900 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988336
CAS-Nummer: 26293-93-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge