(R)-tert-Butyl 2-ethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR919715-1G
APOSOR919715-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR919715-1G
(R)-tert-Butyl 2-ethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
(R)-tert-Butyl 2-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24466674
CAS-Nummer: 876617-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge