Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR919948-1G
APOSOR919948-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR919948-1G
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08701222
CAS-Nummer: 1013-14-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge