(±)-1-Heptin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR920099-5G
APOSOR920099-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptin-3-ol 97%
(±)-1-Heptin-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041597
CAS-Nummer: 7383-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge