(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR920209-100G
APOSOR920209-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR920209-100G
(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₁₉H₁₇Br₂P
Melting Pt: 234…236 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011864
CAS-Nummer: 1034-49-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge