2,4-Dichloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR920426-1G
APOSOR920426-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR920426-1G
2,4-Dichloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199563
CAS-Nummer: 56962-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge