Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR920692-100G OR920692-25G OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA 539 EUR InStock
APOSOR920692-100G APOSOR920692-25G APOSOR920692-5G
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol


Formel: C₇H₁₇NO
Siedepunkt: 69 °C/15mmHg
Dichte: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059879
CAS-Nummer: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge