S-Phenylthioacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR920718-25G
APOSOR920718-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR920718-25G
S-Phenylthioacetat 95%
S-Phenylthioacetat
Formel: C₈H₈OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008752
CAS-Nummer: 934-87-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge