Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR921409-1G
APOSOR921409-1GEA 213 EUR InStock
APOSOR921409-1G
Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate 95%
Ethyl (2R)-2-methoxypropanoate
Formel: C₆H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632583
CAS-Nummer: 40105-20-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge