3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Formel: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062828
CAS-Nummer: 1079054-78-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge