L(-)-Menthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR921562-500G
APOSOR921562-500GEA 77 EUR InStock
APOSOR921562-500G
L(-)-Menthol 95%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 212
Flash-Pt: 96
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
Merck Index: 13,05861
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge