N-Methyl-4-phenoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9217-1G
APOSOR9217-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR9217-1G
N-Methyl-4-phenoxybenzylamine
N-Methyl-4-phenoxybenzylamine
Formel: C₁₄H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089415
CAS-Nummer: 169943-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge