(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR921872-1G
APOSOR921872-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR921872-1G
(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
(6-Chloropyridazin-3-yl)methanol
Formel: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11977451
CAS-Nummer: 1011487-94-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge