4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR921949-5G
APOSOR921949-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR921949-5G
4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00192645
CAS-Nummer: 10323-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge