N,N,N',N'-Tetraethylmalonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR922085-5G
APOSOR922085-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR922085-5G
N,N,N',N'-Tetraethylmalonamid 97%
N,N,N',N'-Tetraethylmalonamid
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Siedepunkt: 162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797171
CAS-Nummer: 33931-42-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge