Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR922119-1G
APOSOR922119-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR922119-1G
Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate 95%
Methyl 3-(2-pyridyl)propiolate
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02646628
CAS-Nummer: 72764-93-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge