1-(8-Hydroxyquinolin-5-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR922155-1G
APOSOR922155-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR922155-1G
1-(8-Hydroxyquinolin-5-yl)ethanone 95%
1-(8-Hydroxyquinolin-5-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₉NO₂
MDL Number: MFCD00086061
CAS-Nummer: 2598-31-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge