2,3,5-Trimethylhydrochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR922335-100G
APOSOR922335-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR922335-100G
2,3,5-Trimethylhydrochinon 95%
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 295 °C/760mmHg
Melting Pt: 169 °C
Flash-Pt: 191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002346
CAS-Nummer: 700-13-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge