Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 75.9 EUR InStock
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formel: CH₃NaO₃S
MW: 118.09 g/mol
Melting Pt: >51 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040426
CAS-Nummer: 149-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge