(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR922840-100G
APOSOR922840-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR922840-100G
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure 98%
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Melting Pt: 196…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064157
CAS-Nummer: 3144-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge