(1-Ethylazetidin-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR922991-1G
APOSOR922991-1GEA 923 EUR InStock
APOSOR922991-1G
(1-Ethylazetidin-3-yl)methanamine
(1-Ethylazetidin-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21661081
CAS-Nummer: 1412978-07-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge