(±)-2-Brompropionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR923008-1KG
APOSOR923008-1KGEA 165 EUR InStock
APOSOR923008-1KG
(±)-2-Brompropionsäure 98%
(±)-2-Brompropionsäure
Formel: H₃CBrCHCOOH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004211
CAS-Nummer: 598-72-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge