3-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR923010-1G
APOSOR923010-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR923010-1G
3-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane
3-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane
Formel: C₁₃H₁₈N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20441694
CAS-Nummer: 67571-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge