2-Cyano-3-methyl-2-butenoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR923367-1G
APOSOR923367-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR923367-1G
2-Cyano-3-methyl-2-butenoic acid 95%
2-Cyano-3-methyl-2-butenoic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192788
CAS-Nummer: 759-21-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge