5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9237-1G
APOSOR9237-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR9237-1G
5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.172 g/mol
Melting Pt: 62…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271947
CAS-Nummer: 876728-40-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge