1-Methyl-2-pyrrolidinthion 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR923785-5G
APOSOR923785-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR923785-5G
1-Methyl-2-pyrrolidinthion 96%
1-Methylpyrrolidine-2-thione
Formel: C₅H₉NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00966332
CAS-Nummer: 10441-57-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge