2-Amino-5-methoxybenzolsulfonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR924096-500G
APOSOR924096-500GEA 426 EUR InStock
APOSOR924096-500G
2-Amino-5-methoxybenzolsulfonsäure 97%
2-Amino-5-methoxybenzenesulphonic acid
Formel: C₇H₉NO₄S
MDL Number: MFCD00035804
CAS-Nummer: 13244-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge