5-(2-Furyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924531-1G
APOSOR924531-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR924531-1G
5-(2-Furyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(2-Furyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₆H₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01710630
CAS-Nummer: 7659-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge