4-tert-Butylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924555-25G
APOSOR924555-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR924555-25G
4-tert-Butylpyridin 95%
4-tert-Butylpyridin
Formel: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006435
CAS-Nummer: 3978-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge