2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924668-100G
APOSOR924668-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR924668-100G
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 95%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006046
CAS-Nummer: 108-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge