4-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₇H₁₅N
Dichte: 0,855 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001495
CAS-Nummer: 6321-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge