5-Norbornen-2,3-Dicarboxylsäure Monomethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924889-5G
APOSOR924889-5GEA 288 EUR InStock
APOSOR924889-5G
5-Norbornen-2,3-Dicarboxylsäure Monomethylester 95%
5-Norbornen-2,3-Dicarboxylsäure Monomethylester
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167743
CAS-Nummer: 36897-94-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge