N-Ethyl-N-Methylbenzylamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR925064-25G
APOSOR925064-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR925064-25G
N-Ethyl-N-Methylbenzylamin 96%
N-Ethyl-N-Methylbenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅N
MDL Number: MFCD00051914
CAS-Nummer: 4788-37-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge